Learn More
Bel-Art™ Schermatura delle particelle beta per microprovette SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
6.2 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Blocco robusto in materiale acrilico trasparente con 13 pozzetti (diametro di 11 mm)
- I pozzetti contengono microprovette per campioni da 1.5 ml in singole celle
- Il coperchio a chiusura ermetica lascia lo spazio per tappi ribaltabili delle microprovette
- Blocca le radiazioni beta tra cui P-32, S-35 e C-14
- La protezione garantisce il trasporto sicuro dei campioni e l’ingombro minimo sul banco
Specifica
Specifica
| Materiale | Acrilico |
| Da utilizzare con (applicazione) | Trasporto di campioni sicuro |
| Include | Blocco in acrilico trasparente con 13 pozzetti |
| Product Type | Schermatura delle particelle beta per microprovette |
| Altezza (sistema metrico) | 6.2 cm |
| Spessore (sistema metrico) | 6.4 mm |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 10.5 cm |
| Dimensions | 5.2 x 10.5 x 6.2 cm (2.0625 x 4.125 x 2.4375 po.) |