Learn More
Bel-Art™ Sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™
L'operatore e l'ambiente esterno sono protetti con il sistema scatola a guanti portatile SP Scienceware™, un armadio di isolamento portatile leggero e autonomo.
Marca: Bel-Art™ H50028-2000
1501.00 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Includes: Un paio di guanti e due anelli di bloccaggio inclusi
Descrizione
- L'ampia finestra in acrilico con aperture per guanti circolari da 6 pollici consente una visione sicura delle operazioni; l'apertura laterale con diametro di 8 pollici consente un facile inserimento di materiale e apparecchiature
- Sono inclusi guanti in neoprene di misura grande, con lunghezza di 22 pollici (20 pollici installati); buona protezione contro la penetrazione di gas, liquidi o solidi
- I guanti sono fissati con anelli di bloccaggio (inclusi) alle aperture circolari da 6 pollici
- Corpo stampato in LDPE con angoli arrotondati per una facile pulizia
Order Info
Dimensioni (L x P x A): 13 x 27 x 22 pollici (33 x 69 x 56 cm). Peso con imballo: 38 libbre (17.2 kg). Sono disponibili anelli di bloccaggio di ricambio (codice produttore 500290200) e guanti in neoprene di ricambio (codice produttore H500290000).
Specifica
LDPE | |
33 cm | |
55 cm | |
27 pollici |
13 pollici | |
22 pollici | |
Senza porte per gas | |
68.5 cm |