Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Make accurate additions of precious materials as needed and reduce transfer losses.
Marca: Bel-Art™ H36719-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
- La rotazione della rotellina dentata fa vibrare la spatola, offrendo all'utente il controllo del trasferimento dalla spatola al piatto per pesata
- Aggiunta accurata di materiali preziosi in base alle necessità
Specifica
Narrow V-Shaped | |
FDA | |
Piatto di pesatura, navicella per pesata o contenitore | |
8,25 in. | |
Rotellina dentata |
FEP in Teflon™ marrone Fluo-Kem™ | |
Spatola, vibrante, Quaverette™ | |
Trasferimento accurato di piccole quantità di materiale, preciso controllo del trasferimento dei campioni dalla lama al piatto o alla navicella per pesata, recupero di piccoli campioni da contenitori di piccole dimensioni con curve strette | |
Acciaio inox | |
20,95 cm |