Learn More
Bel-Art™ Mandrini di ricambio SP Scienceware™ per pipettatori Pipette Pump™
Le pipette si fissano saldamente. I mandrini di ricambio Bel-Art™ SP Scienceware™ sono manopole in gomma siliconata utilizzate con pompe per pipette Bel-Art™ per operazioni di pipettaggio sicure, accurate e senza problemi con una sola mano.
Marca: Bel-Art™ H93789-0070
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Per l'uso con pipettatore Pipette Pump con rotella zigrinata e aspirazione con stantuffo
- Le pipette si adattano perfettamente a questi mandrini conici flessibili
- Mandrini di ricambio per adattarsi a varie misure/colori di Pipette Pump in caso di perdita o danneggiamento
- La gomma siliconica è resistente ad acidi e alcali
- Smontare le parti per la pulizia; il mandrino non è autoclavabile
Specifica
Not Autoclavable | |
Gomma siliconica | |
Mandrini di ricambio | |
Pipettatore a pompa da 2 ml |