Learn More
Bel Art™ Cartucce essiccanti riutilizzabili SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
11.4 cm
19.7 cm
23.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Desiccant changes color from blue when dry to pink when moist Saturated gel can be regenerated in a 150°C (300°F) vented oven until blue color returns
- Cartridge can be regenerated repeatedly without degradation
- Desiccant beads contained in a durable, polyester felt bag with a perforated Mylar°Cover Cartridges are individually sealed in moisture proof pouches ready for immediate use
Order Info
Si adatta agli essiccatori Bel-Art Space Saver™ oltre ad altri essiccatori di dimensioni simili.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 11.4 cm |
| Product Type | Cartuccia essiccante riutilizzabile Scienceware™ |
| Materiale | Poliestere |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cartucce comode e facili da gestire con perline indicatrici in gel di silice Natrasorb™ TI, per essiccatori con diametro da 160 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 0,5 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 0.23 kg |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 4,5 in. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Desiccant in a Cartridge
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .