Learn More
Bel Art™ Essiccatori per valigetta SP Scienceware™ Secador™ 1.0
Codice prodotto. p-4372900 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10036511
Marca: Bel Art™ F420700000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per la conservazione in luogo asciutto di prodotti sensibili all'umidità e ai raggi UV
  • La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
  • Lo sportello di grandi dimensioni rende più comodo l’accesso allo spazio interno ed è dotato di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione; si apre dall'alto verso il basso
  • Dotata di una maniglia da trasporto integrata stile valigetta e due ripiani rimovibili
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • L’igrometro con quadrante facile da visualizzare è situato sullo sportello che si apre dall’alto verso il basso come la porta del forno
  • Da utilizzare con cartucce per essiccatore F42048-0065 o F42046-0000
  • 16.3P x 8.4L x 14.7 A pollici (41.4 x 21.3 x 37.3 cm)
  • Volume interno: 0.75 piedi cubi
  • Brevetto USA: 6,834,920; 7,318,630 e D474,626
Specifica
Colore Blue
Stile dell'armadietto Front-loading
Materiale Copolimero
Product Type Custodia da trasporto Secador™
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione a secco di prodotti sensibili all'umidità e ai raggi UV
Volume (sistema imperiale) 0,75 piedi cubi
Altezza (sistema imperiale) 14,7 in.
Altezza (sistema metrico) 37,3 cm