Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio automatici SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Ambra
Trasparente
Stile dell'armadietto:
Verticale
Verticale, colorato
Tensione:
230 V
Volume (sistema imperiale):
1,16 piedi cubi
1,55 piedi cubi
1,87 piedi cubi
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Un ambiente asciutto con blocco della luce UV e deumidificazione elettronica automatica
Gli essiccatori ad armadio dal design accattivante e dalla struttura robusta della linea Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile dei prodotti sensibili all'umidità e alla luce.
- Il sistema brevettato di deumidificazione elettronica riduce l'umidità e fa circolare automaticamente l'aria secca; in questo modo non è più necessario monitorare e cambiare gli essiccatori
- La struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% dei raggi UV ed è resistente alla colorazione, alla screpolatura e alle sostanze chimiche
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- U.S. Brevetti: 6,772,534; 6,834,920; 7,114,266; 7,318,630 e D474,626
- Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani (vedere Informazioni sull'ordinazione)
Dimensioni
- Secador 2.0: volume interno1.16 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 12.4 A pollici
- Secador 3.0: volume interno1.55 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 16.4 A pollici
- Secador 4.0: volume interno1.87 piedi cubi, 16.3L x 13.4 P x 20.4 A pollici
Order Info
Sono disponibili ripiani di ricambio.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Trasparente |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Copoliestere |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Ad apertura laterale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stoccaggio facile e affidabile di prodotti sensibili all’umidità e alla luce, da usare con cartucce per essiccatori, contenitori Scienceware™ o essiccanti analoghi |
| Include | Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello |
| Modello | 3,0 |
| N. di ripiani | 3 |
| Vedi altri risultati |