Learn More
Bel Art™ Ripiani di ricambio per essiccatore Secador™ SP Scienceware™
Codice prodotto. 12388995 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Ripiano per essiccatore orizzontale
Ripiano per essiccatore verticale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12388995
Marca: Bel Art™ F420740001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Convertono le unità 4.0 dalla configurazione verticale a quella orizzontale o viceversa, ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani
  • Si adatta a modelli automatici e non elettrici
  • Struttura durevole in polistirene trasparente
  • Perforazioni per facilitare il flusso d'aria
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 48 cm
Product Type Ripiano per essiccatore orizzontale
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Conversione di 4.0 unità dal tipo di essiccatore verticale a orizzontale