Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio in corrente di gas SP Scienceware™ Secador™
Codice prodotto. 12776778 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21,3 cm
41,7 cm
41.7 cm
51,8 cm
51.8 cm
Colore:
Ambra
Clear
Trasparente
N. di ripiani:
1 ripiano fisso ventilato regolabile
2 vented adjustable shelves
3
3 perforated removable shelves
Modello:
1,0
3,0
3.0
4,0
4.0
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12776778
missing translation for 'mfr': Bel Art™ F420710002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Disponibile in un'ampia gamma di misure per l'essiccazione con spurgo del gas
Available in a wide range of sizes for gas-purged desiccation.
  • Creazione di un ambiente controllato con essiccazione tramite azoto secco o altri gas di propria scelta; senza polvere e ideale per molte applicazioni, inclusi gli ambienti sterili
  • Le valvole con porta per gas montate posteriormente accettano tubi da 1/4 pollici e possono essere chiuse per l'uso di essiccanti standard
  • Il design accattivante e la struttura robusta della linea di camere di essiccazione Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce; la struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% della luce UV e resiste a macchie, screpolature e attacchi chimici
  • I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per una conservazione ottimale di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
  • Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
  • I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
  • Modelli 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0: Le unità verticali hanno un ingombro compatto, con lunghezza 16.3 pollici x larghezza 13.4 pollici, per un impilamento salvaspazio fino a 3 unità con sportello a battente che si apre a sinistra; l'unità orizzontale 4.0 presenta un ingombro maggiore, un'altezza inferiore e uno sportello con apertura dall'alto verso il basso, come la porta di un forno
  • U.S. Brevetti: 6,834,920; 7,318,630 e D474,626
Dimensioni
  • Secador 1.0: volume interno di 0.74 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 8.4 pollici
  • Secador 2.0: volume interno di 1.16 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 12.4 pollici
  • Secador 3.0: volume interno di 1.55 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 16.4 pollici
  • Secador 4.0: volume interno di 1.87 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 20.4 pollici
Información de órdenes
Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100. Ripiani di ricambio disponibili: Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione orizzontale a quella verticale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani; ripiano di ricambio per armadi 4.0 orizzontali, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001.
Especificaciones
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Verticale
Materiale Copoliestere
Product Type Desiccator
Door Style Con cerniera a sinistra e guarnizione
Da utilizzare con (applicazione) Creazione di un ambiente controllato con essiccamento tramite azoto o altri gas, privo di polvere e necessario per numerose applicazioni, tra cui gli ambienti delle camere sterili
Capacità 20 contenitori
Include Valvole gas montate su retro, maniglie di trasporto, chiusura e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello
Modello 1,0
N. di ripiani 1 ripiano fisso ventilato regolabile
Resistenza Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili
Volume (sistema imperiale) 0,74 piedi cubi
Dimensioni (L x P) 16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16,3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 41,4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 13,4 in.
Larghezza (sistema imperiale) sportello 8,9 in.
Larghezza (sistema metrico) 34,1 cm
Larghezza (sistema metrico) sportello 22,5 cm
Altezza (sistema imperiale) 8,4 in.
Altezza apertura (sistema imperiale) 4,5 in.
Altezza (sistema metrico) 21,3 cm
Profondità (sistema imperiale) 16,3 in.
Profondità (sistema metrico) 41,4 cm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado