Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio in corrente di gas SP Scienceware™ Secador™
Sfoglia Tutto SP Scienceware ProdottiDescrizione
Available in a wide range of sizes for gas-purged desiccation.
- Creazione di un ambiente controllato con essiccazione tramite azoto secco o altri gas di propria scelta; senza polvere e ideale per molte applicazioni, inclusi gli ambienti sterili
- Le valvole con porta per gas montate posteriormente accettano tubi da 1/4 pollici e possono essere chiuse per l'uso di essiccanti standard
- Il design accattivante e la struttura robusta della linea di camere di essiccazione Secador garantiscono una conservazione facile e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce; la struttura in co-poliestere DuraStar™ blocca il 99% della luce UV e resiste a macchie, screpolature e attacchi chimici
- I modelli color ambra riducono la penetrazione della luce visibile di oltre il 50% per una conservazione ottimale di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni con igrometro con quadrante di facile visualizzazione rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per un lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell’aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- Modelli 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0: Le unità verticali hanno un ingombro compatto, con lunghezza 16.3 pollici x larghezza 13.4 pollici, per un impilamento salvaspazio fino a 3 unità con sportello a battente che si apre a sinistra; l'unità orizzontale 4.0 presenta un ingombro maggiore, un'altezza inferiore e uno sportello con apertura dall'alto verso il basso, come la porta di un forno
- U.S. Brevetti: 6,834,920; 7,318,630 e D474,626
Dimensioni
- Secador 1.0: volume interno di 0.74 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 8.4 pollici
- Secador 2.0: volume interno di 1.16 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 12.4 pollici
- Secador 3.0: volume interno di 1.55 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 16.4 pollici
- Secador 4.0: volume interno di 1.87 piedi cubi, L x P x A 16.3 x 13.4 x 20.4 pollici
Order Info
Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100. Ripiani di ricambio disponibili: Le unità 4.0 possono essere convertite dalla configurazione orizzontale a quella verticale o viceversa ruotando l'unità e ordinando il numero appropriato di ripiani; ripiano di ricambio per armadi 4.0 orizzontali, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Ambra |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Copoliestere |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con cerniera a sinistra e guarnizione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Creazione di un ambiente controllato con essiccamento tramite azoto o altri gas, privo di polvere e necessario per numerose applicazioni, tra cui gli ambienti delle camere sterili |
| Include | Valvole gas montate su retro, maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello |
| Modello | 4,0 |
| N. di ripiani | 3 |
| Vedi altri risultati |