Få mere at vide
Få mere at vide
Bel Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modelli verticali
Shop alle SP Scienceware produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Altezza (sistema metrico):
31,4 cm
41,7 cm
51,8 cm
Colore:
Ambra
Blu con sportello trasparente
Trasparente
Trasparente con tappi blu
N. di ripiani:
2
3
Volume (sistema imperiale):
1,17 piedi cubi
1,58 piedi cubi
1,9 piedi cubi
Förpackningsstorlek
Pezzo
Beskrivelse
Constructed of Durastar™ co-polyester. Bel-Art™ Secador™ Standard Desiccator Cabinets: Vertical Models block 99% of UV light and are resistant to staining, crazing, and chemical attack.
- Amber color models reduce visible light penetration by over 50% making it the perfect choice for storing light sensitive materials like reagents, analytical standards and investigational compounds
- Large doors maximize access to interior space and have a patented seal design, tab latches and security loops for a padlock or tamper-evident seals
- Perforated shelves facilitate circulation of dry air; space for desiccant under bottom shelf
- Easy-to-view digital hygrometer is located in the door front; side swinging door opens to the left
- Compact 34.1 W x 41.4cm D footprint for space saving stacking up to 3 units high
- Replacement shelves available; 4.0 units can be converted from vertical to horizontal configuration or vice versa by turning the unit and ordering the appropriate number of shelves
- Can be used with desiccant cartridges, F42049-0100 or F42046-0000
Ordreinfo
Sono disponibili ripiani di ricambio: Ripiano di ricambio per armadi orizzontali 4.0, codice produttore 420740001 o ripiano di ricambio per armadi verticali 2.0, 3.0 o 4.0, codice produttore N. 420741001. Utilizzare con cartucce per essiccatore, codici produttore 420450250, 420450200, 420480100.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Ambra |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Copoliestere |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con cerniera a sinistra e guarnizione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso |
| Include | Maniglie di trasporto, 2 chiusure e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello |
| Modello | 4,0 |
| N. di ripiani | 3 |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion