Learn More
Bel-Art™ Indicatore di pressione del vuoto SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Si adatto all'estremità conica del rubinetto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- L'elastomero termoplastico collassa con la pressione negativa del vuoto nell'essiccatore e si espande in assenza di vuoto
- Si inserisce sull'estremità affusolata del rubinetto d'arresto
Specifica
Specifica
| Product Type | Indicatore di pressione del vuoto |
| Da utilizzare con (applicazione) | I soffietti in elastomero termoplastico si comprimono se la pressione è negativa (vuoto) e si espandono quando la pressione atmosferica equivale a quella ambiente; indicazione del vuoto nell'essiccatore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Si adatto all'estremità conica del rubinetto |