Learn More
Emma Safety Footwear Bellagio XD Safety Shoes
A classically styled Brogue style Business shoe that always sets the right tone. Polished black full grain leather uppers and a virtually impenetrable nitrile rubber sole allows the wearer to stroll from the office to the factory and back again, with no fuss or shoe changing.
Marca:  Emma Safety Footwear 137000-41
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.59200kg
Codice prodotto. 15908231
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Nitrile rubber heat resistant outsole
  • Full grain leather construction
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Sanitized
Specifica
Specifica
Bellagio XD
Leather
41