Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone
Excellent for protecting reactions against moisture while equalizing pressure. Lenz Laborglasinstrumente™ Bent Drying Tubes with NS Cone are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ B0451551
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10162550
  • 71.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tube bent at a 75° angle
  • Available in a range of cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Tubo di essiccazione
19/26
140 mm