Learn More
Benzoic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Descrizione
Benzoic Acid, Certified AR for Analysis
Specifica
Punto di fusione | 121°C |
Colore | White |
pH | 2.5 to 3.5 |
Punti di ebollizione | 249°C |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 122.12g/mol |
Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Benzoic acid
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.