Learn More
Benzoic acid, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16635813 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
Codice prodotto. 16635813
Marca: Honeywell Fluka 33047H100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Specifica
Aspetto Complying
Percent Purity 99.9% (min.)
Grado Reagent Pharmacopeia Acids
Quantità 100 g
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Powder