Learn More
Sodium benzoate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. p-3734340 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10467540
Marca: Thermo Scientific Acros 148980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 532-32-1
Formula molecolare C7H5NaO2
Molecular Weight (g/mol) 144.11
Numero MDL MFCD00012463
InChI Key WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC Name sodium;benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium benzoate
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare C6H5CO2Na
Beilstein 09, 92
Fieser 01,1044; 02,377
Indice di Merck 15, 8718
Peso formulazione 144.11
Percent Purity ≥99.0% (on dried substance)
Grado Ultrapuro
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Crystals, Granules, Flakes or Crystalline Powder