Learn More
Emma Safety Footwear Bergamo Safety Shoes
Comfortable foot-hugging fit provides a naturally light and airy foot feel. Virtually penetration proof, water resistant uppers. The 100% nitrile rubber outsole repels liquids, harmful or otherwise and the ingeniously designed sole contours provide extra grip on almost all surfaces.
Marca:  Emma Safety Footwear 107092-42
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.47200kg
Codice prodotto. 15928171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • O3-Work shoe without steel toecap with sole plate
  • Full grain leather construction
  • Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
  • Metal-free
  • Chrome-free lining
  • ESD certified
  • Sanitized
Specifica
Specifica
EN ISO 20347:2012
Black
Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather
42
Laces
Bergamo
Leather