Learn More
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (4C11), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
412.00€ - 640.00€
Specifica
| Antigene | beta-2 Adrenergic R/ADRB2 |
|---|---|
| Clone | 4C11 |
| Diluizione | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
30043263
|
Novus Biologicals
NBP3-26521-50ul |
50 μL |
412.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
30043055
|
Novus Biologicals
NBP3-26521-100ul |
100 μL |
640.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for ELISA, ImmunohistochemistrySpecifica
| beta-2 Adrenergic R/ADRB2 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor | |
| A synthesized peptide derived from Human beta-2 Adrenergic R/ADRB2 [UniProt P07550] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 4C11 | |
| ELISA, Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 154 | |
| IgG | |
| Affinity purified |