missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-Actin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
285.00€ - 715.00€
Specifica
| Antigene | beta-Actin |
|---|---|
| Concentrazione | 1.0 mg/mL |
| Diluizione | Western Blot 0.25-1 ug/ml, Simple Western 1:12.5, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 27371029), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/mL, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 31835509) |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown |
| Classificazione | Polyclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18711224
|
Novus Biologicals
NB100-56874SS |
0.025 mg |
285.00€
25µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18748763
|
Novus Biologicals
NB100-56874 |
0.1 mg |
715.00€
0.10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
beta-Actin Polyclonal specifically detects beta-Actin in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine, Chinese Hamster, Invertebrate samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.Specifica
| beta-Actin | |
| Western Blot 0.25-1 ug/ml, Simple Western 1:12.5, Immunohistochemistry reported in scientific literature (PMID 27371029), Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 10 ug/mL, KnockDown Validated reported in scientific literature (PMID 31835509) | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Pig, Invertebrate | |
| ACTB, actin, beta, actin, cytoplasmic 1, B-Actin, Beta Actin, beta cytoskeletal actin, Beta-actin, BRWS1, I(2)-Actin, PS1TP5-binding protein 1, PS1TP5BP1 | |
| ACTB | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| The NCBI accession number for actin is AAA51567. This can not be used to test heart or muscle lysate loading. |
| 1.0 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Extracellular Matrix, Loading Controls, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| 60 | |
| Amino acids 2-16 (CDDDIAALVIDNGSG) of actin protein were used as the immunogen sequence for this beta-Actin Antibody. | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| 42 kDa |
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto