Learn More
beta Galactosidase Antibody (BG-02), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
664.00€
Specifica
| Antigene | beta Galactosidase |
|---|---|
| Clone | BG-02 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Coniugato | mFluor Violet 500 SE |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18750242
|
Novus Biologicals
NB500-334MFV500 |
0.1 mL |
664.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
beta Galactosidase Monoclonal antibody specifically detects beta Galactosidase in E. coli samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpecifica
| beta Galactosidase | |
| Western Blot | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| Mouse | |
| E. coli | |
| EC 3.2.1.23; b-gal | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| BG-02 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 50mM Sodium Borate | |
| beta-Galactosidase purified from E. coli. | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. |