Learn More
Fisherbrand™ Schermi per radiazioni Beta
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Curved Base
Flat Base
Dimensions:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Include:
15° Angle
15° Angle; Curved Base
Angolo di 45°
Large Fixed 15° Angle
Small Fixed 15° Angle
Small Fixed 45° Angle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Descrizione | Flat Base |
| Include | Small Fixed 45° Angle |
| Product Type | Beta Radiation Shield |
| Dimensions | 455 x 300 x 150 mm |