Learn More
Fisherbrand™ Schermi per radiazioni Beta
Codice prodotto. 12347187 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Curved Base
Flat Base
Dimensions:
453 x 300 x 150 mm
455 x 300 x 150 mm
461 x 300 x 150 mm
530 x 350 x 300 mm
531 x 350 x 300 mm
600 x 350 x 300 mm
Include:
15° Angle
15° Angle; Curved Base
Angolo di 45°
Large Fixed 15° Angle
Small Fixed 15° Angle
Small Fixed 45° Angle
Conditionnement:
Pezzo
Code produit. 12347187
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ideal for protection from Beta radiation, Fisherbrand™ radiation shields are supplied in small, medium and large sizes and with a 15cm-deep curved base for use with safety trays, or a 30x30cm flat base for under-the-bench protection.
A range of angles offers increased maneuverability, while clear optical acrylic aids visualisation.
Spécification
Descrizione Curved Base
Include Large Fixed 15° Angle
Product Type Beta Radiation Shield
Dimensions 530 x 350 x 300 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis