Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 71505-013001
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10438094
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • Highly efficient and reproducible Thermo Scientific columns
  • 150Å pore size for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Requires:
Thermo Scientific Unigard™ direct connection or stand-alone holder, sold separately.
Specifica
Specifica
13%
5 μm
150Å
3 mm
Yes
2 to 12
10 mm
200 m2/g
Uniguard Direct-connection and Stand Alone Holder
L1