Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 71505-032130
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10158904
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
LC/MS, APCI
5 μm
150 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
2.1 mm
30 mm
2 to 12
200 m²/g
C18
13%