Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC Columns, 5μm Particle Size
Available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
Marca:  Thermo Scientific™ 71505-054630
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10201245
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo ScientificTM BetaBasicTM 18 HPLC Columns are available in limited dimensions. Please contact Customer Service for more details.
  • Pore size suitable for small molecules, peptides and protein digests
  • Superb pH stability
Ordering Information:
Other column dimensions are also available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
Analytical Column
LC/MS, APCI
5 μm
150 Å
L1
Silica
Reversed Phase
Reversed Phase
4.6 mm
50 mm
2 to 12
200 m²/g
C18
13%