Learn More
Bicine, 99.38%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11318589 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 11318589
Marca: MP Biomedicals 0210100525
Identificatori chimici
CAS 150-25-4
Formula molecolare C6H12NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 185.16
Numero MDL MFCD00004295
InChI Key MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Bicine
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 0.9938
IUPAC Name sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate
Peso formulazione 163.2