Learn More
Bicine, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10428320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10428320
Marca: Thermo Scientific Acros 172651000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-25-4
Formula molecolare C6H12NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 185.16
Numero MDL MFCD00004295
InChI Key MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifica
Absorbance 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Materiale o nome chimico Bicine
Condizioni di assorbanza (5% aq. soln.) (1cm cell)
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Imballaggio Glass bottle
Indice di Merck 15, 1205
Peso formulazione 163.17
Percent Purity ≥99.0% (Total base)
Grado Analytical