Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicine, 99+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10129512 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10129512
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327710250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-25-4
Formula molecolare C6H12NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 185.16
Numero MDL MFCD00004295
InChI Key MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifica
Absorbance 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Materiale o nome chimico Bicine
Nota nome For biochemistry
Punto di fusione 190.0°C to 192.0°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula lineare (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Imballaggio Plastic bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol, ether, chloroform and, benzene
Peso formulazione 163.17
Percent Purity ≥99%
Grado Biochemical