Learn More
Bicine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-24682
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
Codice prodotto. 10638203
Marca: Fisher BioReagents BP2646100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Bicine is one of the zwitterionic amino acids known as Good buffers. Used as a biological buffer and chelating agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-25-4
Formula molecolare C6H12NNaO4
Molecular Weight (g/mol) 185.16
Numero MDL MFCD00004295
InChI Key MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC Name 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetic acid
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Specifica
Absorbance 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Materiale o nome chimico Bicine
Punto di fusione 190°C
Colore White
pH 4.0 to 5.0
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
Formula lineare (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Imballaggio Poly Bottle
Indice di Merck 15, 1205
Peso formulazione 163.2