Learn More
Cytiva Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/C
Combina la ritenzione di particolato fine con una buona portata. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ grado GF/C sono ideali per la raccolta di solidi sospesi in acqua potabile e nelle acque reflue naturali e industriali.
Marca: Cytiva 1822-185
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19000kg
Descrizione
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- Medium to fast, high loading
- Airflow: 6.7s/100mL
- Air Monitoring
- Clarification of aqueous liquids containing low to medium levels of fine particulates
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
- Marine chemistry and biochemistry
- Radioimmunoassay procedures
Specifica
53 g/m2 | |
Vetro borosilicato | |
10.5 sec./100 ml | |
Confezione da 100 | |
932 °F | |
0.01 in. | |
7.2 in. |
Circolare | |
1.2 μm | |
GF/C | |
Circle | |
500 °C | |
260 μm | |
185 mm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.