Learn More
Motic™ Binocular Head, BA310 POL
Superior quality Motic™ replacement binocular Siedentopf-type microscope head. Motic™ Binocular Head, BA310 POL is suitable for BA310 Polarization Series Microscopes.
Marca:  Motic™ 1101001903881
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15495262
  • 275.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Siedentopf type.
  • Inclined 30°.
  • Designed for BA310 Polarization Series Microscopes.
Specifica
Specifica
Binocular, Siedentopf, 30° Incline Microscope Head
BA310 Polarization Series Microscopes