Learn More
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterile Nitrile Gloves
2174.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
1264.16 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21991" per avere il tuo prezzo promozionale.
1264.16 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Resistant to a wide range of chemicals
- Shoulder length (600mm / 24 in.) glove provides full arm protection
- Powder-free and latex-free
- Excellent antistatic properties
- Beaded cuff
- Non-particulating EasyTear™ packaging
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 and EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 and (EC)2023/2006 |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Partially Textured |
Grado | EU GMP Grade A |
Hand | Specific |
Latex Free | Yes |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | 9 |