Learn More
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers
Ansell™ BioClean™ Pharma Covers with the latex-free elastic provide product protection from environmental impurities during storage, processing, and transportation.
1442.14€ - 2809.31€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D |
Colore | White |
Materiale | Polyethylene |
Quantità | 10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16227721
|
Ansell™
BPC-061 |
61 cm |
1442.14€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-12-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16237721
|
Ansell™
BPC-076 |
76 cm |
1741.83€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16247721
|
Ansell™
BPC-091 |
91 cm |
2809.31€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Breathable microbial barrier
- Lint-free, moisture and puncture resistant
- IPA resistant coloured thread
- Form fitted
- Fast drying time
- Easy to apply and remove
- Autoclavable at 121 to 127°C
Specifications
Autoclavable | |
White | |
10 Covers/Inner Bag, 10 Inner Bags/Cs. |
Processed in an NEBB certified ISO Class 4 environment; Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and PPER 2016/425 Module D | |
Polyethylene |
Three (3) years from date of manufacture. Store in a dry, cool place (≤40°C) away from direct sunlight and fluorescent light.