Learn More
Ansell™ RABS/manica isolante sterili in nitrile BioClean™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
293.18 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22919" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Dimensioni porta (sistema imperiale):
12 to 14 in.
6 to 8 in.
Descrizione
- Testati per verificare la tenuta d’aria al 100% (prima di essere tagliato)
- Adatto per l’uso in un’ampia gamma di sistemi con polsino
- In triplo sacchetto
Specifica
ASTM F739 | No |
Certifications/Compliance (Europe) | ISO 11137-1:2006, EN 420:2003 + A1:2009 |
Chlorinated | Yes |
Procedura di pulizia | DI Washing |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Content And Storage | Store in a dry, cool place (<40°C) away from direct sunlight and fluorescent light. |
Descrizione | One piece per sealed inner PE bag, one inner bag per sealed second inner PE bag, one second inner bag per sealed outer PE bag, 20 outer bags per lined inner white Correx polyethylene box |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Laboratory |
Colore | White |