Learn More
Cytiva Biotrak™ Human MMP-1 Assay
Suitable for use with cell culture supernatant, serum and plasma samples
Marca: Cytiva RPN2610
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45540kg
Descrizione
- Specific for total MMP-1: recognizes pro MMP-1, active MMP-1 and MMP-1/TIMP-1 complex
- Range: 6.25-100ng/mL
- Sensitivity: 1.7ng/mL
- 5.5 hour protocol
Specifica
MMP-1 | |
Human | |
Each | |
1.7 ng/mL | |
-15°C to -30°C | |
Human MMP-1 ELISA |
6.25 to 100ng/mL | |
Microplate (12 x 8-well strip coated with Mouse Anti-MMP-1), Assay Buffer 1, Assay Buffer 2, 1mL Human MMP-1 standard (recombinant), Rabbit Anti-MMP-1 Antibody (lyophilised), donkey Anti-Rabbit HRP (lyophilised), Wash Buffer, TMB Substrate | |
Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma | |
5.5 hr. | |
Measure MMP Protein levels |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- MMP-1,Human, Assay
Indicazioni di pericolo
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Informazioni supplementari
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene (RPN2610:)100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il (RPN2610:)100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.