Learn More
Cytiva Biotrak™ Leukotriene C4/D4/E4 Assay
Enzyme immunoassay suitable for plasma and cell/tissue preparations
Marca:  Cytiva RPN224
Dettagli aggiuntivi : CAS : 53123-88-9 Peso : 2.76690kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Codice prodotto. 10650806
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Range: 15-960pg/mL (0.75-48pg/well)
  • Sensitivity: 10pg/mL (0.5pg/well)
  • 5.5-hour protocol
Specifica
Specifica
15 to 960pg/mL
Each
10 pg/mL
-15°C to -30°C
Leukotriene C4/D4/E4 Biotrak assay
Microplate (12 x 8-well strip coated with goat Anti-rat IgG), Peroxidase Conjugate (lyophilized), Leukotriene C4 standard, antiserum (lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate
Plasma, Cell or Tissue Preparations
5.5 hr.
For Plasma and cell/tissue preparations
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3