Learn More
Cytiva Biotrak™ Thromboxane B2 assay
A rapid and sensitive non-isotopic immunoassay method for the determination of thromboxane B2 in plasma and serum samples
Marca:  Cytiva RPN220
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45200kg
Codice prodotto. 11595055
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Range: 10-1280pg/mL (0.5-64pg/well)
  • High sensitivity: 0.18pg/well, 3.6pg/mL
  • Two-hour protocol (15-20 hours for maximum sensitivity
Specifica
Specifica
Thromboxane B2
Microplate (12 x 8-well strip coated with donkey Anti-Rabbit IgG), Thromboxane B2 peroxidase Conjugate (lyophilized), 2.56ng standard (Thromboxane B2), antiserum (Rabbit Anti-thromboxane B2, lyophilized), TMB Substrate, Assay Buffer concentrate, Wash Buffer concentrate
50 μL
2 hr.
ELISA
10 to 1280pg/mL
Each
1.18 to 3.6 pg/mL
2°C to 8°C
Thromboxane B2 assay