Learn More
Bis(2-ethylhexyl) adipate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759095
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
bis(2-ethylhexyl) hexanedioate
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
103-23-1
C22H42O4
370.57
MFCD00009496
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
bis 2-ethylhexyl adipate, di 2-ethylhexyl adipate, diethylhexyl adipate, deha, plastomoll doa, beha, vestinol oa, bisoflex doa, effomoll doa
7641
CHEBI:34675
bis(2-ethylhexyl) hexanedioate
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Bis(2-ethylhexyl) adipate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -76.0°C
Densità 0.9240g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 218.0°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 196°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Quantità 250 g
Gravità specifica 0.924
Informazioni di solubilità Solubility in water: insouble. Other solubilities: soluble in aceton,ether,ethanol
Viscosità 13-15 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 370.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid