Learn More
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031931
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
12126-50-0
C20H30Fe
326.31
MFCD00058736
VKRKSGODPDKGAD-UHFFFAOYSA-N
Decamethylferrocene
Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C.C[C-]12[C-]3(C)[C-]4(C)[C-]5(C)[C-]1(C)[Fe]2345
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron, C20H30Fe, CAS Number-12126-50-0, Decamethylferrocene, 5g, Yellow to Orange, 326.3, MFCD00058736, Authentic, Glass bottle, Crystalline Powder
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Bis(pentamethylcyclopentadienyl)iron
Colore Yellow to Orange
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 326.3
Forma fisica Crystalline Powder