Learn More
Bismuth(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampouled under argon
Specifica
Punti di ebollizione | ∼500°C |
Materiale o nome chimico | Bismuth(III) iodide |
Punto di fusione | 408°C |
Nota nome | Ultra dry |
Forma fisica | Granules |
Quantità | 1 g |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN3260 |
Indice di Merck | 14,1269 |
Peso formulazione | 589.69 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bismuth(III) iodide
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .