Learn More
Deutsch Neumann™ Black Acrylonitrile-Butadiene-Rubber Tubing
Providing oil resistance in the laboratory.
56.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
---|---|
Materiale | NBR |
Overall Length (Metric) | 5 m |
Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
Colore | Black |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10014980
|
Deutsch Neumann™
3240408 |
4 mm |
56.80€
25m |
Spedizione stimata: 21-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Non-reinforced
- Acrylonitrile-Butadiene-Rubber
- Minimum quantity of 5m
- Available in a variety of inner diameters
Specifica
ISO 9001:2008 | |
5 m | |
Black |
NBR | |
2 mm |