Learn More
Uvex Black/Orange PU 65021 Low Shoe - Width 10
Optimal shock absorption, ergonomic fit, low weight and excellent climate characteristics ensure max performance at work and redefine the limits for safety shoes; range in protection classes S3 and S1 P
156.00€
Specifica
Colore Orange, Black
Materiale Leather
Materiale suola Dual-density polyurethane (PU/PU)
Materiale dello zoccolo Composite
Monouso No
Visualizza altre specifiche
Prodotti 18
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17280691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502135
35
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17290691
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502136
36
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17200701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502137
37
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17210701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502138
38
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17220701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502139
39
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17230701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502140
40
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17240701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502141
41
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17250701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502142
42
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17260701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502143
43
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17270701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502144
44
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17280701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502145
45
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17290701
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502146
46
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17200711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502147
47
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17210711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502148
48
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17220711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502149
49
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17230711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502150
50
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17240711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502151
51
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17250711
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Uvex
6502152
52
156.00€
1 paio
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-01-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Uvex 2 Shoe 6502.1 S3 SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoes
  • Lightweight and flexible
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, which does not restrict flexibility
  • Made with new developed technology for exceptional wearer comfort
  • Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant, leather upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Comes with elastic laces for quick individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft, padded collar and tongue
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Uvex topshield scuffcap to protect the upper and extend its life
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner of 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6502.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Orange, Black
Dual-density polyurethane (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Leather
Composite
EN ISO 20345:2011
Narrow width
Yes
S3