Learn More
Brand™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Blaubrand™
In vetro borosilicato a norma DIN EN ISO 1042. La superficie piana delle fiasche volumetriche trapezoidali BRAND™ Blaubrand™ con tappo in polipropilene offre stabilità ed evita il rovesciamento della fiasca.
Marca: Brand™ 36406
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes batch number and batch certificate.
- DAkkS calibration certificate available upon request.
- Flat surface prevents tipping and provides stability.
- Includes polypropylene stopper.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Polypropylene | |
20 mL | |
±0.04 mL | |
±0.04 mL | |
A | |
10/19 |
DIN EN ISO 1042, USP and DAkkS calibration certificates available upon request. | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
2 Piece | |
Yes | |
Trapezoidal |