Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Glass Stopper
In vetro borosilicato ambra a norma DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica classe A in vetro borosilicato ambra BRAND™ Blaubrand™ con tappo in vetro serve a proteggere i liquidi fotosensibili dal deterioramento. Il certificato e il numero di lotto sono inclusi nella confezione. Certificato di calibrazione DakkS disponibile su richiesta.
Marca: BRAND™ 37447
76.39 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06030kg
Descrizione
- Manufactured from Amber Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Includes amber glass stopper, interchangeable with polypropylene stopper.
- Dark amber flask protects light-sensitive liquids from deterioration.
- Batch number and certificate enclosed with packing.
- DakkS calibration certificate available upon request.
Specifica
Calibrata “a contenere” | |
Vetro | |
25 ml | |
±0.04 ml | |
2 pezzo | |
Classe A |
DIN EN ISO 1042. Certificato di calibrazione DAkkS su richiesta. | |
Ambra | |
Vetro borosilicato | |
Stretta | |
±0.04 ml | |
42662 |