Learn More
Brand™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. BRAND™ Silberbrand™ Borosilicate Glass Class B Volumetric Flask includes polypropylene stopper. White enamel DE-M marking provides quick volume check.
Marca:  Brand™ 36755
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.22000kg
Codice prodotto. 10663001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042
  • Class B
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes polypropylene stopper
  • White enamel DE-M marking provides quick volume check
Specifica
Specifica
Calibrated To Contain
Polypropylene
5 L
±1.8 mL
±1.8 mL
34/35
DIN EN ISO 1042
Clear
Borosilicate Glass
1 Piece
B