Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 1 l Blaubrand™
In vetro Borosilicato di classe A e conforme agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica di classe A USP BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato comprende il tappo in polipropilene e il certificato di lotto USP. La marcatura DE-M consente un facile controllo del volume.
Marca: BRAND™ 36947
30.23 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11000kg
Descrizione
- Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Polypropylene stopper included.
- DE-M Marking provides easy volume check.
- Calibrated to contain. (TC, In)
- USP batch certificate included. USP individual certificate available on request.
Specifica
Calibrata “a contenerse” | |
Polipropilene | |
25 mL | |
±0.03 ml | |
Classe A |
DIN EN ISO 1042, certificato USP di lotto, certificato USP singolo su richiesta | |
Trasparente | |
Vetro borosilicato | |
A 2 parti | |
10/19 |