Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduated Measuring Pipettes
AR-GLAS™ construction. BLAUBRAND™ Graduated Measuring Pipettes are calibrated to contain (TC, In.)
96.00€
Specifica
Calibrato | Yes |
---|---|
Calibrazione | To Contain |
Classe | A |
Materiale | AR-GLAS |
Graduato | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11835830
|
BRAND™
27704 |
0.2 mL |
96.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11818311
|
BRAND™
27702 |
0.1 mL |
96.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- AR-GLAS™ construction
- Class A, DE-M marking
- Error limits and sub-division according to DIN 12689
- Calibrated to contain (TC, In)
- All BLAUBRAND™ graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Yes | |
A | |
Yes | |
12/Pk. |
To Contain | |
AR-GLAS | |
Blue | |
360 mm |