Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Class A USP Volumetric Flasks, with Certificate
Constructed of Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Calibrated to contain a precise amount of liquid at a specific temperature. Includes polypropylene stopper and DE-M marking. Delivered with individual conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 956850
54.04 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23264" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17000kg
Codice prodotto. 15895562
  • 59.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Class A Volumetric Flask
  • Constructed of Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
  • Includes polypropylene stopper and DE-M marking
  • Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
Calibrated To Contain
Polipropilene
200 mL
±0.15 mL
Tappo
Certificato individuale e di lotto USP, DIN EN ISO 1042
Trasparente
Vetro borosilicato
Stretta
Classe A
14/23