Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
In vetro borosilicato, conformi agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ in vetro borosilicato di classe A, grazie al rivestimento protettivo, riducono i frammenti di vetro in caso di rottura. La carica elettrostatica non è maggiore di quella delle fiasche in vetro non rivestite. Il rivestimento azzurro chiaro ne agevola l'identificazione ottica.
Marca: BRAND™ 36551
105.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In).
- The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
- Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
- The light blue coating facilitates optical distinction.
- The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
- Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
- Cleaning up to max. 95 °C.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Polypropylene | |
250 mL | |
Stretta | |
±0.15 ml | |
14/23 |
DIN EN ISO 1042 | |
Trasparente con rivestimento azzurro | |
Vetro borosilicato | |
2 Piece | |
Classe A |